Få mere at vide
Benzanthrone, TRC
Artikelnummer. 17952415
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17952415 5 g
1 options
Artikelnummer. 17952415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1205905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzanthrone
CAS 82-05-3
Molekylær formel C17H10O
Mængde 5 g
Synonym 7H-Benz[de]anthracen-7-one, 1,9-Benz-10-anthrone, 7-Oxobenz[de]anthracene, Benzanthrenone, Benzoanthrone, NSC 5189, NSC 631641, Naphthanthrone
InChI formel InChI=1S/C17H10O/c18-17-14-8-2-1-7-12(14)13-9-3-5-11-6-4-10-15(17)16(11)13/h1-10H
SMIL O=C1c2ccccc2c3cccc4cccc1c34
IUPAC navn benzo[a]phenalen-7-one
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Formel vægt 230.0732