Få mere at vide
Benzanilid, 98%
Artikelnummer. 10510974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10510974 1 kg Plastflaske 1kg
10396450 5 g Glasflaske 5g
10330454 50 g Plastflaske 50g
10356500 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10510974 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148550010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-98-1
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00003069
InChI nøgle ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
IUPAC navn N-phenylbenzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzanilide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161 °C til 165 °C
Farve Grå til grøn-gul
Kogepunkt 117 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CONHC6H5
Mængde 1 kg
Beilstein 12, 262
Merck Index 15, 1063
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: 1g/60 ml alkohol, 1g/7 ml kogende alkohol, let opløselig i ether, eddikesyre
Formel vægt 197.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver