Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzanilide |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 161 °C til 165 °C |
| Farve | Grå til grøn-gul |
| Kogepunkt | 117 °C (10,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |