Få mere at vide
Benzanilid, 98+%
Beskrivelse
Benzanilid bruges til at fremstille farvestoffer, aktive farmaceutiske ingredienser og parfume. Det bruges også til at studere indflydelsen af beta-cyclodextrin på fotoomlejring af acetanilid, benzanilid og ethylphenylcarbonat. Yderligere bruges det som en amidmodelforbindelse til at studere reaktionen mellem amidet og epoxyen. Ud over dette reagerer det med aryltriflater i nærværelse af et palladium-baseret katalysatorsystem for at få N-(2,6-diarylbenzoyl)aniliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzanilid bruges til at fremstille farvestoffer, aktive farmaceutiske ingredienser og parfume. Det bruges også til at studere indflydelsen af beta-cyclodextrin på fotoomlejring af acetanilid, benzanilid og ethylphenylcarbonat. Yderligere bruges det som en amidmodelforbindelse til at studere reaktionen mellem amidet og epoxyen. Ud over dette reagerer det med aryltriflater i nærværelse af et palladium-baseret katalysatorsystem for at få N-(2,6-diarylbenzoyl)aniliner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzanilide |
| Smeltepunkt | 162 °C til 166 °C |
| Tæthed | 1.32 |
| Kogepunkt | 117 °C (10 mmHg) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1102980 |
| Merck Index | 14,1061 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i diethylether. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 197.24 |
| Vis mere |