Få mere at vide
Benzanilide, 98+%
Artikelnummer. 11438953
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438953 100 g 100g
11448953 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11086.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Benzanilid bruges til at fremstille farvestoffer, aktive farmaceutiske ingredienser og parfume. Det bruges også til at studere indflydelsen af beta-cyclodextrin på fotoomlejring af acetanilid, benzanilid og ethylphenylcarbonat. Yderligere bruges det som en amidmodelforbindelse til at studere reaktionen mellem amidet og epoxyen. Ud over dette reagerer det med aryltriflater i nærværelse af et palladium-baseret katalysatorsystem for at få N-(2,6-diarylbenzoyl)aniliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzanilid bruges til at fremstille farvestoffer, aktive farmaceutiske ingredienser og parfume. Det bruges også til at studere indflydelsen af beta-cyclodextrin på fotoomlejring af acetanilid, benzanilid og ethylphenylcarbonat. Yderligere bruges det som en amidmodelforbindelse til at studere reaktionen mellem amidet og epoxyen. Ud over dette reagerer det med aryltriflater i nærværelse af et palladium-baseret katalysatorsystem for at få N-(2,6-diarylbenzoyl)aniliner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-98-1
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.237
MDL nummer MFCD00003069
InChI nøgle ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
IUPAC navn N-phenylbenzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzanilide
Smeltepunkt 162°C to 166°C
Tæthed 1.32
Kogepunkt 117°C (10 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 1102980
Merck Index 14,1061
Opløselighedsinformation Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 197.24
Procent renhed ≥98%