Få mere at vide
Benzamidoxime, 95%
Artikelnummer. 11362009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362009 1 g 1g
11372009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26068.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-92-3
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00031485 MFCD00474011
InChI nøgle MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
IUPAC navn N'-hydroxybenzencarboximidamid
SMIL N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamidoxime
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Mængde 1 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed 95%