Få mere at vide
Benzamidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzamidine |
| CAS | 618-39-3 |
| Molekylær formel | C7H8N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenylamidine, NSC 243704, Phenylamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9) |
| SMIL | NC(=N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzenecarboximidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vægt | 120.0687 |