Få mere at vide
Cytiva Benzamidin Sepharose™ 4 Hurtigt flow, højt submedier
Shop alle Cytiva produkter
:
25mL
Beskrivelse
- p-aminobenzamid (pABA) immobiliseret på Sepharose 4 Fast Flow matrix giver høj produktivitet og muliggør nem opskalering
- Bindende kapacitet≥ 35mg trypsin/ml medium
- Effektiv fjernelse af thrombin og faktor Xa efter tag-spaltning af rekombinante proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| pH | 2 til 8 (lang sigt); 1 til 9 (kort sigt) |
| Oversigt | 25 mL |
| Materiale | Benzamin Sepharose 4 Hurtigt flow |