Få mere at vide
Benzamidine Hydrochloride Hydrate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10619363
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10619363 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10619363 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP43525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Benzamidine Hydrochloride is commonly used as a protease inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamidine Hydrochloride Hydrate
CAS 1670-14-0, 206752-36-5
Smeltepunkt 167°C
Farve White
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel C7H9ClN2
Mængde 25 g
Synonym benzamidine hydrochloride, benzimidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, monohydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidine hcl, benzamidine, hydrochloride, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine, monohydrochloride, amidinobenzene hydrochloride 1:1
InChI nøgle LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.Cl
IUPAC navn benzenecarboximidamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 156.613
PubChem CID 80289
Formel vægt 156.61
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamidine Hydrochloride Hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.