Få mere at vide
Benzamidine Hydrochloride Hydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860761
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15860761 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15860761 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201220025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 206752-36-5
Smeltepunkt 80°C to 84°C
MDL nummer MFCD00066285
Mængde 25 g
Synonym Benzamidine hydrochloride hydrate, Benzamidine hydrochloride hydrate
Molekylvægt (g/mol) 120.15 (Anhydrous Free Base Basis)