Få mere at vide
Benzamidinhydrochloridhydrat, 99%, vand ca. 10-14%
Artikelnummer. 15460267
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460267 5 g 5g
15470267 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62823.06
 Begrænset vare
På lager
Reversibel hæmmer af trypsin, trypsinlignende proteiner og serinproteaser | CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156,61 g/mol
Reversibel inhibitor af trypsin, trypsinlignende proteiner og serinproteaser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206752-36-5
Molekylær formel C7H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00066285
InChI nøgle LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
IUPAC navn benzencarboximidamid;hydrat;hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamidine hydrochloride hydrate
Smeltepunkt 80°C to 85°C
Farve Hvid
Assay Procent Noter vand≈ 10 til 14 %
Mængde 5 g
Beilstein 3594959
Formel vægt 156.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Beads or Powder