Få mere at vide
Benzamidin hydrochloridhydrat, 98%, vand ca. 10-14%
Artikelnummer. 11438606
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438606 100 g 100g
11418606 5 g 5g
11428606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16002.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156,61 g/mol
Benzamidinhydrochloridhydrat er en reversibel hæmmer af trypsin, trypsinlignende enzymer og serinproteaser. Det er en proteolytisk hæmmer og apoptosereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzamidinhydrochloridhydrat er en reversibel hæmmer af trypsin, trypsinlignende enzymer og serinproteaser. Det er en proteolytisk hæmmer og apoptosereagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206752-36-5
Molekylær formel C7H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00066285
InChI nøgle LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
SMIL Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamidine hydrochloride hydrate
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Assay Procent Noter vand≈ 10 til 14 %
Mængde 100 g
Beilstein 3594959
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn [amino(phenyl)methyliden]azanium
Formel vægt 156,62 (Vandfri)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamidine hydrochloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzamidine hydrochloride hydrate