Få mere at vide
Bensamidin hydrochloridhydrat, 98%
Artikelnummer. 10581554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10581554 5 g Glasflaske 5g
10000550 25 g Plastflaske 25g
10549630 100 g Plastflaske -
10247163 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10581554 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105240050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206752-36-5 , 1670-14-0
Molekylær formel C7H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00066285
InChI nøgle LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
IUPAC navn benzencarboximidamid;hydrat;hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamidine hydrochloride hydrate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80°C to 86°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCl·xH2O
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 156.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver