Få mere at vide
Benzamidinhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324989
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30324989 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30324989 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10532260
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamidine Hydrochloride
CAS 1670-14-0
Analyt- eller komponentnavne Benzamidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C7 H8 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Benzamidine, hydrochloride (6CI, 7CI), Benzamidine, monohydrochloride (8CI), Benzenecarboximidamide, monohydrochloride (9CI), Amidinobenzene hydrochloride, Benzamidine Hydrochloride, Benzamidinium chloride, Benzimidamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
SMIL Cl.NC(=N)c1ccccc1
IUPAC navn benzencarboximidamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 156.6128
Mængde 100 mg
Formel vægt 156,0454 g/mol