Få mere at vide
Melford Benzamidin HCl
Artikelnummer. p-200087059
Mængde:
25 g
100 g
Artikelnummer. 30018066
Brand: Melford B12000100.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Konkurrerende serinproteaseinhibitor, som danner stabile komplekser med og blokerer enzymernes aktive steder.
Konkurrerende serinproteaseinhibitor, som danner stabile komplekser med og blokerer enzymernes aktive steder. Målenzymer omfatter trypsin, hymotrypsin, kallikzein og plasmin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Mængde 100 g
Molekylær formel C7H8N2-HCl