Få mere at vide
Melford Benzamidin HCl
Artikelnummer. 30018066
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018066 100 g
30018067 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018066 Leverandør Melford Leverandørnr. B12000100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konkurrerende serinproteaseinhibitor, som danner stabile komplekser med og blokerer enzymernes aktive steder.
Konkurrerende serinproteaseinhibitor, som danner stabile komplekser med og blokerer enzymernes aktive steder. Målenzymer omfatter trypsin, hymotrypsin, kallikzein og plasmin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Mængde 100 g
Molekylær formel C7H8N2-HCl