Få mere at vide
Benzamid, TRC
Artikelnummer. 30348538
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30348538 5 g
1 options
Artikelnummer. 30348538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1836205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamide
CAS 55-21-0
Molekylær formel C7 H7 N O
Mængde 5 g
Synonym Benzenecarboxamide, Benzoic acid amide, Benzoylamine, NSC 3114, Phenylamide, Phenylcarboxamide
InChI formel InChI=1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
SMIL NC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn Benzamid
Molekylvægt (g/mol) 121.14
Formel vægt 121.0528