Få mere at vide
Benzamid Oxim, TRC
Artikelnummer. 30012082
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30012082 1 g
1 options
Artikelnummer. 30012082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1847001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamide Oxime
CAS 613-92-3
Molekylær formel C7H8N2O
Mængde 1 g
Synonym Benzamidoxime, Benzohydroxamamide, N-Hydroxybenzamidine, N-Hydroxybenzenecarboximidamide, N-Hydroxybenzimidamide, NSC 13999, N'-Hydroxybenzamidine, N'-Hydroxybenzene-1-carboximidamide, N'-Hydroxybenzenecarboximidamide, N'-Hydroxybenzimidamide, Phenylhydroxamidine
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-7(9-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H2,8,9)
SMIL N=C(C1=CC=CC=C1)NO
IUPAC navn N'-hydroxybenzencarboximidid
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0637