Få mere at vide
Benzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15269876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15269876 1 g 1g
15279876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15269876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453280010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-92-3
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00031485 MFCD00474011
InChI nøgle MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
IUPAC navn N'-hydroxybenzencarboximidamid
SMIL N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamide oxime
Smeltepunkt 74.0°C to 77.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(NH2)=NOH
Mængde 1 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamide oxime, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.