Få mere at vide
Benzamid, 99%
Artikelnummer. 10760785 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10760785 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10439450 100 g Plastflaske 100g
10666552 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10760785 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159330025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-21-0
Molekylær formel C7H7NO
Molekylvægt (g/mol) 121.14
MDL nummer MFCD00007968
InChI nøgle KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
IUPAC navn benzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 125,0 °C til 129,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 228,0 °C
Flammepunkt 180 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CONH2
Mængde 2.5 kg
Beilstein 09, 195
Merck Index 15, 1062
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/74 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i varmt vand, opløselig i varm benzen, 1g/6 ml alkohol - 1 g/3,3 ml pyridin, let opløselig i ether
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /