Få mere at vide
Benzamid, 98+%
Artikelnummer. 11478743
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478743 2500 g 2500g
11458743 100 g 100g
11468743 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10501.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121,139 g/mol
Benzamid bruges til at studere mekanismen for fotokatalytisk nedbrydning af vandig opløsning af eddikesyre, acetamid og acetonitril i nærvær af halvledere. Det bruges som en niktoinamid-lignende PARP-hæmmer og neurobeskyttende middel. Yderligere bruges det til at udvikle en robust screeningsmetode til at studere biotransformationer ved hjælp af (+)-gamma-lactamase-enzym. Det anvendes også til bestemmelse af glycin. Ud over dette bruges det som mellemprodukt i organisk syntese samt i produktionen af lægemidler og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzamid bruges til at studere mekanismen for fotokatalytisk nedbrydning af vandig opløsning af eddikesyre, acetamid og acetonitril i nærvær af halvledere. Det bruges som en niktoinamid-lignende PARP-hæmmer og neurobeskyttende middel. Yderligere bruges det til at udvikle en robust screeningsmetode til at studere biotransformationer ved hjælp af (+)-gamma-lactamase-enzym. Det anvendes også til bestemmelse af glycin. Ud over dette bruges det som mellemprodukt i organisk syntese samt i produktionen af lægemidler og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, ammoniak, pyridin, carbontetrachlorid, carbondisulfid og ethanol. Lidt opløseligt i benzen og ethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-21-0
Molekylær formel C7H7NO
Molekylvægt (g/mol) 121.139
MDL nummer MFCD00007968
InChI nøgle KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
IUPAC navn benzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzamide
Smeltepunkt 125 °C til 129 °C
Tæthed 1.341
Kogepunkt 288 °C
Flammepunkt 180 °C (356 °F)
Mængde 2500 g
Beilstein 385876
Merck Index 14,1060
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol, ammoniak, pyridin, kulstoftetrachlorid, kulstofdisulfid og ethanol. Let opløselig i benzen og ethylether.
Formel vægt 121.14
Procent renhed ≥98%