Få mere at vide
Benzamide-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzamide-D5 |
| CAS | 1235489-47-0 |
| Molekylær formel | C7 D5 H2 N O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzamide-2,3,4,5,6-d5 (ACI), Benzamide-d5, Benzene-2,3,4,5,6-d5-carboxamide, Benzoic acid amide-d5, Benzamide-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H2,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)N)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.1674 |
| Formel vægt | 126.0841 g/mol |
| Vis mere |