Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid
Artikelnummer. 11374048
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374048 100 g 100g
11384048 25 g 25g
11364048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041339.22
 Begrænset vare
På lager
Kationisk overfladeaktivt stof | CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339,99 g/mol
Kationisk overfladeaktivt middelBenzalkoniumchlorid anvendes i tekstilfarvning, blødgøringsmidler, antistatiske midler, emulgatorer og balsam. Det fungerer som et kationisk rengøringsmiddel. Det bruges også som konserveringsmiddel i farmaceutiske produkter som øjen-, øre- og næsedråber og spray. Ydermere er det en aktiv ingrediens i produkter til personlig pleje, såsom håndsprit, shampoo, deodoranter og vådservietter. Ud over dette bruges det i en undersøgelse til at vurdere dets virkning på epitel-konjunktivale celler in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63449-41-2
Molekylær formel C21H38ClN
Molekylvægt (g/mol) 339.99
MDL nummer MFCD00137276
InChI nøgle JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
IUPAC navn benzyl-decyl-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium Chloride
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Blandet med vand, acetone, ether og alkohol. Lidt blandet med benzen.
Fysisk form Semi-solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.