Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid
Artikelnummer. 11364048
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364048 500 g 500g
11384048 25 g 25g
11374048 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041339.36
 Begrænset vare
På lager
Kationisk overfladeaktivt stof | CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339,99 g/mol
Kationisk overfladeaktivt stof Benzalkoniumchlorid bruges i tekstilfarvning, blødgørere, antistatiske midler, emulgatorer og balsam. Det fungerer som et kationisk vaskemiddel. Det bruges også som konserveringsmiddel i farmaceutiske produkter som øje-, øre- og næsedråber og sprays. Derudover er det en aktiv ingrediens i personlige plejeprodukter som håndsprit, shampoo, deodoranter og vådservietter. Derudover bruges det i en undersøgelse til at vurdere dets virkning på epitelkonjunktivalceller in vitro.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63449-41-2
Molekylær formel C21H38ClN
Molekylvægt (g/mol) 339.99
MDL nummer MFCD00137276
InChI nøgle JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
IUPAC navn benzyl-decyl-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium chloride
Mængde 500 g
FN nummer UN2923
Merck Index 14,1059
Opløselighedsinformation Blandet med vand, acetone, æter og alkohol; Lidt blandet med benzen.
Fysisk form Halvfast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.