Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17851421 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17851421 250 g
17861421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17851421 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215043083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    446.65 DKK / 250g
    Spare 22.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-54-5
Molekylær formel C9H13ClN
Molekylvægt (g/mol) 170.66
Synonym Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium chloride
Farve Farveløs
Fysisk form Viskøs opløsning
Mængde 250 g