Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18063660
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18063660 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063660 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0224.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzalkoniumchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Analyt- eller komponentnavne Benzalkonium chloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzalkonium Chloride
Molekylvægt (g/mol) 227.77
Mængde 500 mg
Formel vægt 227,1441 g/mol