Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid, alkylfordeling fra C8H17 til C16H33
Artikelnummer. 10503771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10503771 100 g Glasflaske 100g
10552041 1 kg Glasflaske -
10504664 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10503771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.87 DKK
    204.65 DKK / 100g
    Spare 22.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-54-5
Molekylær formel C9H13ClN
Molekylvægt (g/mol) 170.66
MDL nummer MFCD00145757
Synonym Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium chloride
Smeltepunkt 40,0 °C
Fysisk form Solid or Thick Gel
Mængde 100 g
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33
Merck Index 15, 1061
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og acetone, let opløselig i benzen, næsten uopløselig i ether
Procent renhed 95,0 til 104,0 % (vandfri basis)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.98
Tæthed 0.9800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H34
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.