Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid, alkylfordeling C8-C16, 50 vægtprocent vandløsning
Artikelnummer. 10144780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10144780 1 L Glasflaske 1 L
10734034 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263820010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-54-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C9H13ClN
Molekylvægt (g/mol) 170.66
MDL nummer MFCD00145757
Synonym Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium chloride
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt >100,0 °C
CAS min % 49.0, 48.0
CAS Max % 52.0, 51.0
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37
Koncentration 49 til 52% (baseret på M.W. = 352,5)
Tæthed 0.9800g/mL
Merck Index 15, 1061
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og acetone, let opløselig i benzen, næsten uopløselig i ether
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.98
Viskositet 130 mPa (20 °C)
pH 6 til 9 (10 % vandig opløsning)
Mængde 1 L
Flammepunkt 105 °C
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.