Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid, 99,63 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434612 100 g 100g
11444612 250 g -
11454612 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219015880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    501.50 DKK / 100g
    Spare 25.50 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-54-5
Molekylær formel C9H13ClN
Molekylvægt (g/mol) 170.66
Synonym Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium Chloride
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.9963
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium Chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.