Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid, 50% med watt aq. soln.
Artikelnummer. 11425636
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425636 500 mL 500ml
11435636 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20760.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.52 DKK
    628.65 DKK / 500ml
    Spare 69.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339,99 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Benzalkoniumchlorid er et kationisk overfladeaktivt middel. Det bruges som konserveringsmiddel i farmaceutiske produkter som øjen-, øre- og næsedråber. Det finder anvendelse i produkter til personlig pleje, såsom vådservietter, shampoo, håndsprit, deodoranter og kosmetik. Det er meget udbredt i den kemiske industri som udfældningsmiddel og emulgator/de-emulgator. Det fungerer som korrosionsinhibitor i olie- og gasindustriens rørledning ved at forhindre dannelsen af svovlholdige gasser. Det bruges også i forskellige ikke-forbrugerprocesser som kirurgisk desinfektion.
Opløselighed
Blandbar med vand, methanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63449-41-2
Molekylær formel C21H38ClN
Molekylvægt (g/mol) 339.99
MDL nummer MFCD00137276
InChI nøgle JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
IUPAC navn benzyl-decyl-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium chloride
Tæthed 0.99
Flammepunkt Ingen
Mængde 500 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 4062599
Merck Index 14,1059
Opløselighedsinformation Blandet med vand, methanol og acetone.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride, 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzalkonium chloride