Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327551
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327551 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327551 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10532200AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Analyt- eller komponentnavne Benzalkonium chloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzalkonium Chloride
SMIL C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 227.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 227,1441 g/mol