Få mere at vide
Benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30338131
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30338131 100 g
1 options
Artikelnummer. 30338131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB119740100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde
CAS 100-52-7
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C7 H6 O
Mængde 100 g
Synonym Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
SMIL O=Cc1ccccc1
IUPAC navn Benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 106.12
Formel vægt 106.0419
Procent renhed >95