missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzaldehyde Semicarbazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde Semicarbazone |
| CAS | 1574-10-3 |
| Molekylær formel | C8H9N3O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Hydroxybenzaldehyde Semicarbazone, Benzylidenesemicarbazide, NSC 1591 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+ |
| SMIL | NC(=O)NN=Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | [(E)-benzylideneamino]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.18 |
| Formel vægt | 163.0746 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?