missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzaldehyde-(phenyl-13C6), TRC

Artikelnummer. 30343774
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343774 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB18389710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde-(phenyl-13C6)
CAS 153489-14-6
Molekylær formel 13C6H5CHO
Mængde 10 mg
Synonym Benzenecarbonal-(phenyl-13C6), Phenylformaldehyde-(phenyl-13C6), Phenylmethanal-(phenyl-13C6), Benz-13C6-aldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
SMIL O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
IUPAC navn (1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatrienecarbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 112.08
Formel vægt 112.062
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.