Få mere at vide
Benzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 17920996
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17920996 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17920996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0528.050500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde
CAS 100-52-7
Analyt- eller komponentnavne Benzaldehyde
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C7 H6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
SMIL O=Cc1ccccc1
IUPAC navn Benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 106.12
Mængde 500 mg
Formel vægt 106,0419 g/mol