Få mere at vide
Benzaldehyd Dimethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30330832
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30330832 1 g
1 options
Artikelnummer. 30330832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1839001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 1125-88-8
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 1 g
Synonym (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
SMIL COC(OC)c1ccccc1
IUPAC navn dimethoxymethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837