Få mere at vide
Benzaldehyd Dimethylacetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 1125-88-8 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3 |
| SMIL | COC(OC)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | dimethoxymethylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |