Få mere at vide
Benzaldehyde dimethyl acetal, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde dimethyl acetal |
| CAS | 1125-88-8 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| MDL nummer | MFCD00008491 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | COC(C1=CC=CC=C1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Procent renhed | 97% |