missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzaldehyde-d6, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde-d6 |
| CAS | 17901-93-8 |
| Molekylær formel | C7 D6 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzaldehyde-d6 (8 CI, 9 CI, ACI), Benzylalcohol D5 (Phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]C(=O)c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | deuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.16 |
| Formel vægt | 112.0795 g/mol |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?