Få mere at vide
Benzaldehyde-(carbonyl-13C), TRC
Artikelnummer. 30329652
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30329652 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30329652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11974310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde-(carbonyl-13C)
CAS 10383-90-1
Molekylær formel C613CH6O
Mængde 10 mg
Synonym Artificial Almond Oil-13C, Benzaldehyde FFC-13C, Benzenecarbonal-13C, Benzenecarboxaldehyde-13C, Benzoic Acid Aldehyde-13C, Benzoic Aldehyde-13C, NSC 7917-13C, Phenylformaldehyde-13C, Phenylmethanal-13C
InChI formel InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1
SMIL [H][13C](C1=CC=CC=C1)=O
IUPAC navn benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 107.11