Få mere at vide
Benzaldehyde-(carbonyl-13C), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde-(carbonyl-13C) |
| CAS | 10383-90-1 |
| Molekylær formel | C613CH6O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Artificial Almond Oil-13C, Benzaldehyde FFC-13C, Benzenecarbonal-13C, Benzenecarboxaldehyde-13C, Benzoic Acid Aldehyde-13C, Benzoic Aldehyde-13C, NSC 7917-13C, Phenylformaldehyde-13C, Phenylmethanal-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1 |
| SMIL | [H][13C](C1=CC=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.11 |