missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzaldehyde azine, 99%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11462348
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462348 500 g 500g
11447707 25 g 25g
11452348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11462348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15721.36
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 588-68-1
Molekylær formel C14H12N2
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00016876
InChI nøgle CWLGEPSKQDNHIO-JOBJLJCHSA-N
Synonym 1,2-dibenzylidenehydrazine, n-z-benzylideneamino-1-phenylmethanimine, 1,2-di e-benzylidene hydrazine, e-n-e-benzylideneamino-1-phenylmethanimine
PubChem CID 5371793
SMIL C(=N/N=C/C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde azine
Smeltepunkt 91°C to 95°C
Mængde 500 g
Beilstein 2208840
IUPAC navn (Z)-N-[(Z)-benzylideneamino]-1-phenylmethanimine
Formel vægt 208.27
Procent renhed 99%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.