Få mere at vide
Benzaldehyde azine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11447707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447707 25 g 25g
11452348 100 g 100g
11462348 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15721.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 588-68-1
Molekylær formel C14H12N2
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00016876
InChI nøgle CWLGEPSKQDNHIO-JOBJLJCHSA-N
Synonym 1,2-dibenzylidenehydrazine, n-z-benzylideneamino-1-phenylmethanimine, 1,2-di e-benzylidene hydrazine, e-n-e-benzylideneamino-1-phenylmethanimine
PubChem CID 5371793
SMIL C(=N/N=C/C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde azine
Smeltepunkt 91°C to 95°C
Mængde 25 g
Beilstein 2208840
IUPAC navn (Z)-N-[(Z)-benzylideneamino]-1-phenylmethanimine
Formel vægt 208.27
Procent renhed 99%