Få mere at vide
Benzaldehyde-alpha-d1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde-alpha-d1 |
| CAS | 3592-47-0 |
| Molekylær formel | C7 D H5 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzaldehyde-formyl-d (8CI, 9CI, ACI), Benzaldehyde-α-d (7CI), 1-d1-Benzaldehyde, Benzaldehyde-1-d, Benzaldehyde-carbonyl-d, Benzaldehyde-α-d1, Deuterio(phenyl)methanone, α-Deuteriobenzaldehyde, Benzaldehyde-α-D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6D |
| SMIL | [2H]C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | deuterio(phenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.1281 |
| Formel vægt | 107.0481 |