Få mere at vide
Benzaldehyd, 98+%, ren
Artikelnummer. 10571262 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10571262 250 mL 250ml
10617442 1 L 1 L
10306170 2.5 L 2.5 L
10237163 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10571262 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105222500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-52-7
Molekylær formel C7H6O
Molekylvægt (g/mol) 106.12
InChI nøgle HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde
Smeltepunkt -26,0 °C
Tæthed 1.0430 g/mL
Kogepunkt 179,0 °C
Flammepunkt 64 °C
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CHO
Brydningsindeks 1,5440 til 1,5460
Mængde 250 mL
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Merck Index 15, 1060
Specifik vægtfylde 1.043
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: tungtopløselig. Andre opløseligheder: blandbar med alkohol, ether og de fleste andre almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 106.12
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.