Få mere at vide
Benzaldehyde-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde-d5 |
| CAS | 14132-51-5 |
| Molekylær formel | C7 2H5 H O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzaldehyde, Benzaldehyde-2,3,4,5,6-d5, Benzaldehyde-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.15 |
| Formel vægt | 111.0732 g/mol |
| Vis mere |