Få mere at vide
Benzaldehyde-13C Semicarbazone, TRC
Artikelnummer. 30331005
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30331005 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30331005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1839325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde-13C Semicarbazone
CAS 1331636-03-3
Molekylær formel C713CH9N3O
Mængde 5 mg
Synonym 3-Hydroxybenzaldehyde-13C Semicarbazone, Benzylidenesemicarbazide-13C, NSC 1591-13C
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+/i8+1
SMIL N[13C](=O)N\N=C\c1ccccc1
IUPAC navn [(E)-benzylideneamino]urea
Molekylvægt (g/mol) 164.17
Formel vægt 164.0779