missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzaldehyde-13C Semicarbazone, TRC

Artikelnummer. 30337222
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337222 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB18393250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde-13C Semicarbazone
CAS 1331636-03-3
Molekylær formel C713CH9N3O
Mængde 50 mg
Synonym 3-Hydroxybenzaldehyde-13C Semicarbazone, Benzylidenesemicarbazide-13C, NSC 1591-13C
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+/i8+1
SMIL N[13C](=O)N\N=C\c1ccccc1
IUPAC navn [(E)-benzylideneamino]urea
Molekylvægt (g/mol) 164.17
Formel vægt 164.0779
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.