Få mere at vide
Benzalazine, TRC
Artikelnummer. 30328847
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30328847 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30328847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB183745500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzalazine
CAS 588-68-1
Molekylær formel C14 H12 N2
Mængde 500 mg
Synonym 1-Benzaldehyde Azine, 2-(Phenylmethylene)hydrazone Benzaldehyde, 1,4-Diphenyl-2,3-diaza-1,3-butadiene, 1,4-Diphenylformalazine, Benzaldazin, Benzaldazine, Benzylideneazine, Dibenzalhydrazine, Dibenzylidenehydrazine, Eusolex 6653, NSC 3269
InChI formel InChI=1S/C14H12N2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b15-11+,16-12+
SMIL C(=N\N=C\c1ccccc1)/c2ccccc2
IUPAC navn (E)-N-[(E)-benzylideneamino]-1-phenylmethanimine
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Formel vægt 208.1