Få mere at vide
Benzalazine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Benzalazine |
| CAS | 588-68-1 |
| Molekylær formel | C14 H12 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Benzaldehyde Azine, 2-(Phenylmethylene)hydrazone Benzaldehyde, 1,4-Diphenyl-2,3-diaza-1,3-butadiene, 1,4-Diphenylformalazine, Benzaldazin, Benzaldazine, Benzylideneazine, Dibenzalhydrazine, Dibenzylidenehydrazine, Eusolex 6653, NSC 3269 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b15-11+,16-12+ |
| SMIL | C(=N\N=C\c1ccccc1)/c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (E)-N-[(E)-benzylideneamino]-1-phenylmethanimine |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.26 |
| Formel vægt | 208.1 |